Learn More
Socorex™ Acura Manual 825 Mikropipetten
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
1 bis 10 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
5 bis 50 μl
Unit Size:
1 Stück
Description
- Hergestellt aus Polypropylen
- Mit Präzisioneinstellmechanik
- Einhändige Volumeneinstellung
- Für Volumenbereiche von 0.1 bis 1000 μl
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Modell | 835 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Acura |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 μl |
| Menge | Je 1 |