Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die gut sichtbaren Einsätze auf den Handrücken und den Handflächen erhöhen die Sicherheit
- Der 15-Gauge-Träger leitet Schweiß ab und bietet so rund um die Uhr einen hervorragenden Tragekomfort
- Das ergonomische Design passt sich an die natürliche Handform an, bietet eine gute Passform und reduziert das Ermüden der Hände
- Hervorragende Fingerbeweglichkeit zum Greifen kleiner Gegenstände
- Verbesserte Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen
- Silikonfrei
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Anwendungen | Industrial |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Warnschutz-Orange |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Material | Nylon |
Produkttyp | Multi-activity Gloves |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur