Learn More
Ansell™ ActivArmr™ Handschuhe für mittlere Beanspruchung der Serie 97-011 Series 3/4
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Handschuh für mittlere Beanspruchung in der Industrie
- Der 2-lagige Aufbau hält Ihre Hände bei kalten Bedingungen warm, während der gesamte Aufbau atmungsaktiv bleibt
- 3/4 Nitril-Tauchverfahren bietet Schutz vor direkten Wind-, Flüssigkeits- und Kälteeinwirkungen
- Die sandige Nitriloberfläche sorgt für sicheren Halt bei vielen Anwendungen
- Die weiche Innenschicht aus Acrylfrottee und die Nitrilbeschichtung bieten Komfort und Fingerfertigkeit
- Das ergonomische Design sorgt für perfekten Sitz und verringert die Ermüdung der Hände
- Die kontrastierende schwarze Beschichtung gegenüber dem hellorangen Futter bietet zusätzliche Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
Anwendungen:
- Beladung von LKWs und Fahrzeugen
- Produktversand, -transport und -lieferung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003 |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Schwarz, Orange Hi-Viz |
Oberflächenbehandlung außen | 3/4-getaucht |
Latex Free | Nein |
Material | Nitril |
Produkttyp | Medium-duty Industrial Gloves |
Größe | 10 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Acryl-Polyester |