Learn More
Acryloylchlorid, 96 %, stab. mit 400 ppm Phenothiazin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308395
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Acryloylchlorid wird bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Acrylatmonomeren und Polymeren. Sie dient auch als Substrat für die Kreuzmetathese. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese für die Einführung von Acrylgruppen in andere Verbindungen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Acryloylchlorid wird bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Acrylatmonomeren und Polymeren. Sie dient auch als Substrat für die Kreuzmetathese. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese für die Einführung von Acrylgruppen in andere Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln, starken Basen und Polymerisationsinitiatoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-68-6
Summenformel C3H3ClO
Molekulargewicht (g/mol) 90.51
MDL-Nummer MFCD00000731
InChI-Schlüssel HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride
PubChem CID 13140
IUPAC-Name Prop-2-Enoylchlorid
SMILES ClC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acryloyl Chloride
Namenshinweis stabilized with 400ppm phenothiazine
Dichte 1.114
Siedepunkt 74°C to 76°C
Flammpunkt −4°C (24°F)
Geruch Acrid
Strukturformel CH2=CHCOCl
Brechungsindex 1.435
Menge 10 g
UN-Nummer 3383
Beilstein 635744
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 90.51
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acryloyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acrylic acid chloride