Learn More
Fisherbrand™ Handschuhkastenhalter aus Acryl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11897102 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
1 Box, 110 x 141 x 260 mm
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 Box
2 Boxen
3 Boxen
Abmessungen (T x B x H) innen:
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Für die geordnete Aufbewahrung von Handschuhen, griffbereit für den sofortigen Gebrauch. Der Fisherbrand™ Handschuhschachtelhalter aus Acryl ist mit einem Schaumeinsatz versehen, um eine gute Passform und einfache Entnahme zu gewährleisten.
  • Durchsichtige Halter aus Acryl mit einem Polyesterschaumeinsatz für den sicheren Halt unterschiedlicher Handschuhspendergrößen – einfaches Herausnehmen der Handschuhe durch eine genaue Passform
  • Alle Halter sind mit den Spendern der meisten großen Herstellern kompatibel
  • Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Produkttyp Halter für Handschuh-Spenderboxen
Farbe Durchsichtig
Tiefe (metrisch) 110 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 110 x 141 x 260 mm
Breite (metrisch) 141 mm
Höhe (metrisch) 260 mm
Material Acryl
Fassungsvermögen 1 Box
Enthält Wandbefestigungsschraube
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Handschuhkastenhalter aus Acryl >