Learn More
Fisherbrand™ Spender für Schutzbrillen aus Acryl
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein (227 mm L x 162 mm B x 156 mm T)
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchscheinende Spender aus Acryl ermöglichen einen einfachen Zugriff auf das Sicherheitszubehör
- Ergonomisch abgewinkelt zum einfachen Dosieren
- Der Klappdeckel schützt Gläser vor Staub und Schmutz
- Aufklappbarer Deckel für die Befüllung und aufklappbarer Boden für die Abgabe
- Aufstellung auf dem Tresen oder Wandmontage (mit Schrauben) für bequemen Zugriff
- Große Spender enthalten etwa 20 Brillen
Kleine Spender enthalten etwa 10 Brillen
Spezifikation
Spezifikation
| Breite (metrisch) | 203 mm |
| Tiefe (metrisch) | 406 mm |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | Dispenser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schutzbrillen |
| Enthält | Wandbefestigungsschrauben |
| Länge (metrisch) | 203 mm |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Größe | Groß |
| Material | Acryl |