Learn More
Acrylsäure, niedriger Wassergehalt, 99.5 %, stab. mit ≈200ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Acrylsäure dient als Ausgangsprodukt bei der Herstellung von 3-Hydroxypropionsäure. Wird bei der Herstellung von wasserabsorbierenden Harzen verwendet. Reagiert mit Alkoholen, um die entsprechenden Ester herzustellen. Seine Ester werden als Rohstoffe für Kunstharze, Kautschuke, Beschichtungsklebstoffe, Wasserlacke, Bohnerwachs und Klebstoffe verwendet. Wird auch zur Herstellung von Homopolymeren oder Copolymeren durch Reaktion mit anderen Monomeren wie Acrylamiden, Acrylnitril, Vinyl, Styrol und Butadien verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acrylic acid |
Namenshinweis | Low water content, Stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol |
Schmelzpunkt | ∼13°C |
Dichte | 1.051 g/mL |
Siedepunkt | 138°C to 139°C |
Flammpunkt | 54°C (130°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.4202 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN2218 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Acrylic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acrylic acid
RUO – Research Use Only