Learn More
Acrylsäure, 98%, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
54.07 € - 430.14 €
Chemische Identifikatoren
CAS 79-10-7, 150-76-5
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00004367
InChI-Schlüssel NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC-Name Prop-2-Erucasäure
SMILES C=CC(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10488720
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
164252500
250 mL Glasflasche
54.07 €
250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10163890
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific
164250010
1 L Glasflasche
75.38 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10022020
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
164250025
2.5 L Glasflasche
152.76 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10657753
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
164250100
10 L Plastikeimer
430.14 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
79-10-7, 150-76-5
72.06
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
6581
Prop-2-Erucasäure
C3H4O2
MFCD00004367
acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
CHEBI:18308
C=CC(=O)O
Spezifikation
Acrylic acid
79-10-7, 150-76-5
13.0°C
139.0°C
Echt
C3H4O2
1.4192 to 1.4212
02, 397
1.05
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone
C=CC(=O)O
180 to 220ppm MEHQ
6581
1.3 mPa.s (20°C)
98%
Flüssigkeit
Stabilized
98
1.0500g/mL
48°C
97.5% min. (GC)
H2C=CHCO2H
MFCD00004367
15, 121
acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Prop-2-Erucasäure
72.06
CHEBI:18308
72.06
Extrarein
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Brennbare Flüssigkeiten und Dämpfe.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Hautverbrennungen und Augenschäden.
Kann zu Reizungen der Atemwege führen.
Sehr giftig für Wasserorganismen
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Vorsichtig mit Wasser ausspülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 201-177-9
Recommended Storage : Dieses Produkt polymerisiert zwangsläufig während der Lagerung
Produktidentifikator
  • Acrylic acid, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.