Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid/Bisacrylamid 37.5:1, 40 %-Lösung
Vorgemischte Lösung zur Vorbereitung von Nukleinsäure PAGE-Gelen
131.66 € - 229.14 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
Physikalische Form Flüssigkeit
Konzentration 40% soln
Farbe Farblos
MDL-Nummer MFCD00080848
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15433569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J60868.AP
500 mL
131.66 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15443569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J60868.K2
1 L
229.14 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Acrylamide/Bisacrylamide premixed solution is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acrylamid/Bisacrylamid-vorgemischtes Pulver wird zur Herstellung von Protein-DNA-Gelen verwendet. Es wird als DNA-Sequenziergele, Proteintrennung, verwendet. Sie werden auch zur Herstellung von Gelen unter Verwendung von Stammlösungen mit den gängigsten Vernetzungsverhältnissen verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
40% soln
MFCD00080848
It is soluble in water.
Flüssigkeit
Farblos
UN3426
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H340-H350-H372-H361-H302-H315-H319-H317
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ACRYLAMIDLÖSUNG
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
Produktidentifikator
  • Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acrylamide, Methylene diacrylamide