Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, 99.5 %, molekularbiologische Qualität
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
Acrylamide solution is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Also used for preparing slab gel gradients for PAGE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acrylamid-Lösung ist eine häufig verwendete Matrix für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren und Proteinen. Wird auch zur Vorbereitung von Plattengel-Gradienten für PAGE verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Im Dunkeln ohne Licht lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Acrylamid-Lösung ist eine häufig verwendete Matrix für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren und Proteinen. Wird auch zur Vorbereitung von Plattengel-Gradienten für PAGE verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Im Dunkeln ohne Licht lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acrylamid |
Schmelzpunkt | 82°C to 85°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.322 g/mL |
Siedepunkt | 125°C (25 mmHg) |
Flammpunkt | 138°C (280°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Strukturformel | CH2=CHCONH2 |
Menge | 1 kg |
UN-Nummer | UN2074 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, 99.5 %, molekularbiologische Qualität >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur