Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, 98.5 %, reinst
Artikelnummer. 10216170 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10216170
Marke: Thermo Scientific Chemicals 164835000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Acrylamid (CAS Nr. 79-06-1) ist eine organische Amidverbindung, die als Monomer bei der Synthese von Polyacrylamiden verwendet wird.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Acrylamid ist eine organische Amidverbindung, die hauptsächlich als Monomer bei der Synthese von Polyacrylamid verwendet wird
  • Acrylamid wird in Lebensmitteln gebildet, die Kohlenhydrate enthalten, hauptsächlich wenn diese Lebensmittel gebraten, gegrillt oder gebacken werden.
Anwendungen
  • In Laborexperimenten ist Acrylamid als Zwischenprodukt an chemischen Reaktionen bei der Herstellung von N-Methylacrylamid- und N-Butoxyacrylamid-Verbindungen beteiligt.
  • Für den molekulare Einsatz kann diese Verbindung als Träger verwendet werden und ist an der Ausfällung geringfügiger DNA-Mengen beteiligt.
  • In molekularen Experimenten wird es in der Gelelektrophorese, einschließlich Western-Blot und SDS-PAGE, verwendet, um Proteine und Makromoleküle auf Grundlage ihrer Größe und Ladung zu trennen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-06-1
Summenformel C3H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
MDL-Nummer MFCD00008032
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC-Name Prop-2-enamid
SMILES NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamid
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Siedepunkt 125.0°C (25.0 mmHg)
Schmelzpunkt 82.0°C to 86.0°C
Dichte 1.1220g/mL
Farbe Weiß
Menge 500 g
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Strukturformel H2C=CHCONH2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) 98.5%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.