Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, 40%ige Lösung, frei von Bis-Acrylamid Artikelnummer.: 15494859
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, 40%ige Lösung, frei von Bis-Acrylamid
Artikelnummer. 15494859
1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15494859
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62480.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Acrylamide is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Acrylamide is used as a chemical intermediate in production of polyacrylamides, for use in protein electrophoresis (PAGE), synthesis of dyes and copolymers for contact lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acrylamid ist eine häufig verwendete Matrix für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren und Proteinen. Acrylamid wird als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyacrylamiden verwendet, für die Proteinelektrophorese (PAGE), die Synthese von Farbstoffen und Copolymeren für Kontaktlinsen.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Von Säuren, Oxidationsmitteln, Eisen- und Eisensalzen, Kupfer, Messing und Freiradikalinitiatoren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-06-1
Summenformel C3H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
MDL-Nummer MFCD00008032
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC-Name Prop-2-enamid
SMILES NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamid
Namenshinweis bisacrylamide free
Physikalische Form Flüssigkeit
Konzentration 40% soln
Farbe Farblos
Menge 1 L
UN-Nummer UN3426
Beilstein 605349
Merck Index 14,129
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN24L502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog NumberJ62480.AP,J62480.K2
ChargennummerM31L580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberJ62480.AP,J62480.K2
ChargennummerX20K540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ62480.AP,J62480.K2
ChargennummerN08K554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberJ62480.AP,J62480.K2
ChargennummerN08K553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberJ62480.AP,J62480.K2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide (40%) Solutions
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acrylamide
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, 40%ige Lösung, frei von Bis-Acrylamid >