Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für die Säulenchromatographie, 0,060 bis 0,200 mm, 60Å
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
30 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
30 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 30 kg |
| Typ | Kieselgel |
| Material | Kieselgel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säulenchromatographie |
| Summenformel | O2Si |
| MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Si]=O |
| IUPAC-Name | silanedione |
| Molekulargewicht (g/mol) | 60.08 |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido