Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für die Säulenchromatographie, 0,060 bis 0,200 mm, 60Å Artikelnummer.: 10723203
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für die Säulenchromatographie, 0,060 bis 0,200 mm, 60Å
Artikelnummer. 10723203
30 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
30 kg
Artikelnummer. 10723203
Marke: Thermo Scientific Chemicals 240370300
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Säulenchromatographie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Specifications
Menge 30 kg
Typ Kieselgel
Material Kieselgel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säulenchromatographie
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name silanedione
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
Product Identifier
  • Silica gel
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für die Säulenchromatographie, 0,060 bis 0,200 mm, 60Å >