Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, bakteriologischer Gütegrad Artikelnummer.: 15129303
Thermo Scientific Chemicals Agar, bakteriologischer Gütegrad
Artikelnummer. 15129303
5 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 15129303
Marke: Thermo Scientific Chemicals 443570050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Mikrobielle Medien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Güte Bakteriologisch
Produkttyp Agar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobielle Medien
Verpackungsart Kunststoffflasche
Menge 5 kg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number443572500,443570010,443570050
ChargennummerA0465375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number443572500,443570010,443570050
ChargennummerA0462744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number443572500,443570010,443570050
ChargennummerA0458547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog Number443572500,443570010,443570050
ChargennummerA0442149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog Number443572500,443570010,443570050
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agar, bakteriologischer Gütegrad >