Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Kapseln mit Supor™ Membran
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
335.00 € - 444.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Hydrophiles PES |
---|---|
Porengröße | 0,8/0,2 μm |
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 200 cm2 |
Menge | 3/Packung |
Produktcode | Marke | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17194241
|
Cytiva
12941 |
Gestufter Schlauchanschluss |
444.00 €
3 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17134221
|
Cytiva
12093 |
1/4 Zoll MNPT-Einlass, abgestufter Schlauchanschluss, Auslass |
335.00 €
3 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Effiziente Verarbeitung von Flüssigkeitsvolumen bis zu 20 l
- Der integrierte Vorfilter verlängert die Filterlebensdauer, wenn partikelbeladene Lösungen wie serumhaltige Medien verarbeitet werden
- Für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
Steril | |
3/Packung |
0,8/0,2 μm | |
200 cm2 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva AcroPak™ 200 Kapseln mit Supor™ Membran