Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 200 Kapseln mit Supor™ EKV Membran
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
342.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Hydrophiles PES |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Menge | 3/Packung |
Produktcode | Marke | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17144221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12094 |
Einlass-Schlaucholive, Auslass-Schlaucholive mit Füllglocke |
342.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17154221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12095 |
1/2 Zoll Sanitärflansch |
342.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Effiziente Verarbeitung von Flüssigkeitsvolumen bis zu 20 l
- Der integrierte Vorfilter verlängert die Filterlebensdauer, wenn partikelbeladene Lösungen wie serumhaltige Medien verarbeitet werden
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
0,2 μm | |
3/Packung |