Learn More
Thermo Scientific™ AcroMetrix SARS-CoV-2-Kontrolle (in Bearbeitung)
Artikelnummer. 16696382 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 16696382
Marke: Thermo Scientific™ 954519
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Validieren und überwachen Sie die Leistung molekulardiagnostischer Tests zur Detektion von COVID-19 mit dem Thermo Scientific™ AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA-Kontrolle (RUO).
Validieren und überwachen Sie die Leistung molekulardiagnostischer Tests zur Detektion von COVID-19 mit dem Thermo Scientific™ AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA-Kontrolle (RUO). Dies ist ein Positiv-Kontrollkit, das zwei Konzentrationen enthält: Eine Low Positive und eine Ultra-Low Positve Konzentration, um falsch-negative Ergebnisse zu vermeiden.
  • Genomische RNA in voller Länge aus SARS-CoV-2
  • Das Kit enthält eine Low Positive Kontrolle und eine Ultra Low Positive Kontrolle
  • Quantifiziert mit Bio-Rad Droplet Digital™ PCR (ddPCR™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C oder niedriger
Beschreibung AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA-Kontrolle (RUO)
Verpackung Ein Kit enthält 2 Fläschchen pro Kit x 0,02 ml pro Fläschchen
Menge Je
Nur für Forschungszwecke.