Learn More
Acrolein-Diethylacetal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Acrolein diethyl acetal is a reagent used for the synthesis of a variety of compounds, including cinnamaldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acroleindiethylacetal ist ein Reagenz, das zur Synthese einer Vielzahl von Verbindungen, einschließlich Cinnamaldehyden, verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Acroleindiethylacetal ist ein Reagenz, das zur Synthese einer Vielzahl von Verbindungen, einschließlich Cinnamaldehyden, verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acrolein diethyl acetal |
Dichte | 0.852 |
Siedepunkt | 124°C to 125°C |
Flammpunkt | 13°C (55°F) |
Brechungsindex | 1.401 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2374 |
Beilstein | 1701567 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 130.19 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Acrolein-Diethylacetal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur