Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc One™ PSF Spritzenvorsatzfilter mit der PTFE-Membran
Führen Sie die Probenreinigung und -vorbereitung durch, um sicherzustellen, dass die reinsten Proben in Flüssigchromatographie, Massenspektrometrie und Ionenchromatographie analysiert werden.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4913
157.83 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Acrodisc One PSF Spritzenfilter bieten die folgenden Vorteile:
- Verlängern Sie die Lebensdauer der UHPLC-Säule im Vergleich zu einer ungefilterten Probe um das 100-Fache
- Schützen Sie teure Gerätedetektoren und -säulen
- Tragen Sie minimale extrahierbare Materialien bei, die entscheidende Daten kontaminieren
- Die verfügbaren Vorfilter erzeugen einen niedrigeren Gegendruck und höhere Durchflussraten für einfachere Probenfiltrationskosten und die Kosten, die mit Ausfallzeiten bei Wartung und Neukalibrierung verbunden sind
Spezifikation
wwPTFE | |
Unsteril | |
< 125 μl | |
200/Karton | |
55 °C |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
Polypropylen GxF | |
50/Packung | |
25 mm |