Learn More
Acridinorange, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Fluorescent stain for nucleic acids. An RNA polymerase inhibitorAcridine Orange acts as a lysosomal dye. It is used for cell-cycle studies. It plays an important role as a nucleic acid-selective fluorescent cationic dye, which is useful for cell cycle determination. Further, it serves as an inhibitor of RNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fluoreszenzfarbstoff für Nukleinsäuren. Der RNA-Polymerase-Inhibitor Acridinorange wirkt als lysosomaler Farbstoff. Er wird für Zellzyklusuntersuchungen verwendet. Er spielt eine wichtige Rolle als Nukleinsäure-selektiver kationischer Fluoreszenzfarbstoff, der für die Zellzyklus-Bestimmung geeignet ist. Außerdem dient er als Inhibitor der RNA-Polymerase.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Fluoreszenzfarbstoff für Nukleinsäuren. Der RNA-Polymerase-Inhibitor Acridinorange wirkt als lysosomaler Farbstoff. Er wird für Zellzyklusuntersuchungen verwendet. Er spielt eine wichtige Rolle als Nukleinsäure-selektiver kationischer Fluoreszenzfarbstoff, der für die Zellzyklus-Bestimmung geeignet ist. Außerdem dient er als Inhibitor der RNA-Polymerase.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acridine Orange |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3734978 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 438.1 |