Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acridinorange, 55 %
Artikelnummer. 10531521
Click to view available options
Menge:
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridine Orange
Schmelzpunkt 165°C
CAS 10127-02-3
Summenformel C17H20Cl3N3Zn
MDL-Nummer MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
UN-Nummer 3143
Synonym 3,6-Bis(dimethylamino)acridine zinc chloride double salt, Basic Orange 14
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC-Name Zink;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridin-3,6-diamin;trichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Formelmasse 369.94
Reinheit (%) 55%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N,N,N',N'-Tetramethylacridin-3,6-Diamin-Monohydrochlorid, Verbindung mit Zinkdichlorid
Geruch Geruchsneutral
Farbindex Nr. 46005
Farbe Braun/Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver