Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acridinorange
Artikelnummer. 10471681
Click to view available options
Menge:
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridine Orange
Schmelzpunkt 165.0°C
CAS 10127-02-3
Farbstoffgehalt 50% min.
Summenformel C17H20Cl3N3Zn
MDL-Nummer MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Synonym Basic Orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine zinc chloride double salt, C.I. 46005
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Infrarotspektrum Echt
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC-Name Zink;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridin-3,6-diamin;trichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Formelmasse 369.94
Güte Rein
Menge 100 g