Learn More
Acridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.49 € - 158.79 €
Chemische Identifikatoren
CAS 260-94-6
Summenformel C13H9N
Molekulargewicht (g/mol) 179.222
MDL-Nummer MFCD00005025
InChI-Schlüssel DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-azaanthracene, 2,3-benzoquinoline, acrydine, 10-azaanthracene, akridin, dibenzo b,e pyridine, 2,3,5,6-dibenzopyridine, akridin czech, benzo b quinoline
PubChem CID 9215
ChEBI CHEBI:36420
IUPAC-Name Acridin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=N2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11371367
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01657.06
5 g
38.49 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11381367
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01657.14
25 g
158.79 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
260-94-6
179.222
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
9215
Acridin
C13H9N
MFCD00005025
9-azaanthracene, 2,3-benzoquinoline, acrydine, 10-azaanthracene, akridin, dibenzo b,e pyridine, 2,3,5,6-dibenzopyridine, akridin czech, benzo b quinoline
CHEBI:36420
C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=N2
Spezifikation
Acridine
107°C to 111°C
346°C
MFCD00005025
120200
9-azaanthracene, 2,3-benzoquinoline, acrydine, 10-azaanthracene, akridin, dibenzo b,e pyridine, 2,3,5,6-dibenzopyridine, akridin czech, benzo b quinoline
C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=N2
179.222
CHEBI:36420
≥98%
260-94-6
1.005
C13H9N
UN2713
14,122
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Acridin
9215
179.22
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331-H302-H315-H319-H335
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335-H340
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ACRIDIN
missing translation for 'einecsNumber' : 205-971-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AR7175000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen