Learn More
Acridin-9-Carbonsäure-Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10035720
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 332927-03-4
Summenformel C14H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
MDL-Nummer MFCD00149578
InChI-Schlüssel IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x
PubChem CID 16211687
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridine-9-carboxylic acid hydrate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 220.0°C
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 22,V,3,413
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,pyridine,acetic acid,acetonitrile
IUPAC-Name Acridin-9-carbonsäure;hydrat
Formelmasse 241.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acridine-9-carboxylic acid hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.