Learn More
3M™ Akustischer Kalibrator AC-300
Artikelnummer. 15769727
Click to view available options
Geräuschpegel:
114 dB
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15769727
Marke: 3M™ 7000042911
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der 3M™ AcoustiCAL akustische Kalibrator AC-300 ist ein Typ-1-Kalibrator zur Verwendung mit 3M™ Schallpegelmessgeräten und Lätmdosimetern.
  • AkustischerKalibrator der Klasse 1 mit zwei Frequenzstufen und einem Schalldruckpegel
  • Erzeugt zwei Einstellungen mit 250 Hz oder 1000 Hz bei einem Schalldruckpegel von 114 dB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dosimeterzubehör
Frequenz 250 Hz, 1000 Hz
Geräuschpegel 114 dB