Learn More
Epredia™ Säurefeste Biopsiebeutel, mittelgroß
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Größe:
S
Mittel
L
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
Reduzieren Sie das Verlustrisiko bei kleinen Proben mit säurefesten Thermo Scientific™ Shandon™ Biopsiebeuteln. Diese Biopsiebeutel bieten alle Vorteile regulärer Biopsiebeutel aus Nylon plus Säurebeständigkeit zur Verwendung bei der Entkalkung.
- Ermöglicht ungehinderte Flüssigkeitsbewegung um das Gewebe
- Sie verringern Reagenzübertragung und Druckartefakte, wie sie oft bei Schwämmen auftreten
- Probenentnahme schnell mit praktischem Aufreißbeutel
Abmessungen:
- Kleine Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 1,7 ″ (31 × 43 mm)
- Mittelgroße Biopsiebeutel, Abmessungen 1,8 × 2,6 (″ 45 × 65 mm)
- Große Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 3,5 ″ (75 × 85 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Menge/Beutel |
| Material | Nylon, säurebeständig |
| Farbe | Weiß |
| Länge (metrisch) | 31 mm |
| Breite (metrisch) | 43 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,2 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,7 in. |
| Größe | S |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion