Learn More
Leica Microsystems Achromatisches Objektiv DM100/300
Leistungsstarkes Objektiv für Standardanwendungen im visuellen Spektralbereich. Leica Microsystems™ Achromatisches Objektiv DM100/300 wird für axiale chromatische Aberration in zwei Wellenlängen (blau und rot) korrigiert.
Marke: Leica Microsystems 13613341
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Dieses Objektiv ist für die Verwendung mit DM100/300-Mikroskopen vorgesehen.
- Geeignet für Standardanwendungen im visuellen Spektralbereich.
Spezifikation
Achromatisches Objektiv | |
4X. | |
0,1 |