Learn More
Acetylcholiniodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11439203
Acetylcholiniodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439203
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11439203
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11694.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2260-50-6
Summenformel C7H16INO2
Molekulargewicht (g/mol) 273.11
MDL-Nummer MFCD00011815
InChI-Schlüssel SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75271
IUPAC-Name 2-Acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;iodid
SMILES [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylcholine iodide
Schmelzpunkt 161°C to 165°C
Menge 25 g
Beilstein 3571339
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Formelmasse 273.11
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberA11694.22,A11694.06,A11694.14
ChargennummerR27H072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11694.22,A11694.06,A11694.14
ChargennummerT05E014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11694.22,A11694.06,A11694.14
ChargennummerGBFA026555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11694.22,A11694.06,A11694.14
Chargennummer10156021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11694.22,A11694.06,A11694.14
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Acetylcholiniodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >