Learn More
Acetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318895
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11318895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14013.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful as an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as in the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetylchlorid dient als Reagenz für die Vorbereitung von Estern und Amiden von Essigsäure. Es ist auch als wichtiger Reaktant in Friedel-Crafts-Reaktionen sowie bei der Einführung einer Acetylgruppe nützlich. Es dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Arzneimitteln, neuen Beschichtungskomplexbildnern, Acylierungsstoffen und synthetischen organischen Zwischenprodukten.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Chloroform, Eisessigsäure, Petrolether, Ether und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-36-5
Summenformel C2H3ClO
Molekulargewicht (g/mol) 78.50
MDL-Nummer MFCD00000719
InChI-Schlüssel WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC-Name Acetylchlorid
SMILES CC(Cl)=O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Acetyl chloride
Schmelzpunkt -112°C
Dichte 1.104
Siedepunkt 50°C to 52°C
Flammpunkt 4°C (39°F)
Geruch Pungent
Strukturformel CH3COCl
Brechungsindex 1.389
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1717
Beilstein 605303
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,85
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Formelmasse 78.5
Reinheit (%) 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetyl chloride
Signalord
  • Gefahr
Farekategori
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Faresætning
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sikkerhedssætning
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetyl chloride
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.