Learn More
Acetonylaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10050720
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-13-4
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00008792
InChI-Schlüssel OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
PubChem CID 8035
ChEBI CHEBI:85014
IUPAC-Name Hexan-2,5-Dion
SMILES CC(=O)CCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonylacetone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -6.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9730g/mL
Siedepunkt 185.0°C to 193.0°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2CH2COCH3
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Menge 5 mL
Beilstein 01,788
Merck Index 15,7
Relative Dichte 0.973
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, ethanol and, diethyl ether, miscible in organic solvents
Viskosität 1.43 mPa.s (25°C)
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonylacetone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.