Learn More
Acetonitril, LC-MS-Gütegrad, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15492857
Acetonitril, LC-MS-Gütegrad, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492857
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Artikelnummer. 15492857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047138.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lösungsmittel für die LC-MS-Analyse
Solvent for LC-MS analysisAcetonitrile is used as a mobile phase in high performance liquid chromatography and liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -48°C to -45°C
Farbe Farblos
Dichte 0.786 g/mL
Siedepunkt 80°C to 82°C
Menge 1 L
Flammpunkt 5°C (41°F)
Geruch Pungent
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.344
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Merck Index 14,70
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methanol,methyl acetate,ethyl acetate and chloroform. Immiscible with saturated hydrocarbons.
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) 99.8%
Güte LC-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog Number047138.M1,047138.K7,047138.M6,047138.K2
ChargennummerP14L709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog Number047138.M1,047138.K7,047138.M6,047138.K2
ChargennummerN28L713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number047138.M1,047138.K7,047138.M6,047138.K2
ChargennummerM30L712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number047138.M1,047138.K7,047138.M6,047138.K2
ChargennummerY15K612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number047138.M1,047138.K7,047138.M6,047138.K2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile
Name des Produkts
Acetonitril, LC-MS-Gütegrad, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >