Learn More
Acetonitril, Honeywell™ Artikelnummer.: 15615910
Acetonitril, Honeywell™
Artikelnummer. 15615910
5 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
5 l
20 kg
25 L
150 kg
Artikelnummer. 15615910
Marke: Honeywell Research Chemicals 600045L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Dichte 0,786 g/ml bei 25°C
Menge 5 l
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2°C (35,6°F)
Zündpunkt 973°F
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72,8 mmHg (20°C)
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) ≥99,5% (GC)
Name des Produkts
Acetonitril, Honeywell™ >