Learn More
Acetonitril E CHROMASOLV™, für HPLC, für UV, ≥ 99,9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
| Schmelzpunkt | -48°C |
| Namenshinweis | für HPLC, für UV |
| Dichte | 0,786 g/ml bei 25°C(lit.) |
| Siedepunkt | 81°C bis 82°C |
| Menge | 1 l |
| Brechungsindex | n20/D 1,344 |
| Strukturformel | CH3CN |
| Dampfdruck | 72,8 mmHg (20°C) |
| Beilstein | 741857 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetonitril
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.