Learn More
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, enthält 1 v/v% TMS, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10358350
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, enthält 1 v/v% TMS, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358350
Gehäuse 25mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 ml
Gehäuse 25mL
50 ml
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10358350
Marke: Thermo Scientific Acros 214530250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-26-0, 75-76-3
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 44.07
MDL-Nummer MFCD00001881
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 123151
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterioacetonitril
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99 atom % D
Deuterium (D) Min. 98,5%
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,1 % (coulometrisch)
Menge Gehäuse 25mL
Strukturformel CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Formelmasse 44.07
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number214530250,214530100,214530500
ChargennummerA0465195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number214530250,214530100,214530500
ChargennummerA0464480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number214530250,214530100,214530500
ChargennummerA0464818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number214530250,214530100,214530500
ChargennummerA0462876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number214530250,214530100,214530500
Name des Produkts
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, enthält 1 v/v% TMS, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >