Learn More
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitrile-d3 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 99 atom%D |
Dichte | 0.8440g/mL |
Deuterium (D) | Min. 98,5% |
Flammpunkt | 2°C |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.3430 to 1.3450 |
Viskosität | 0.39 mPa.s (20°C) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0471757 | Analysenzertifikat | 09/04/2025 | 166230100,166232500,166230500,166230050,166230250 |
A0462871 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 166230100,166232500,166230500,166230250 |
A0464478 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 166230100,166232500,166230500,166230250 |
A0462853 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 166230100,166232500,166230500,166230250 |
A0466715 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 166230100,166232500,166230500,166230250 |
Sicherheit und Handhabung
- Acetonitrile-d3
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.