Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™, für HPLC, Gradienten-Güteklasse, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7073758
Click to view available options
Menge:
1 l
100 ml
2,5 l
2.5 L-PC
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15694510
Marke: Honeywell-Chromasolv 34851100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Pure-Pac™ II Behälter benötigen die Micromatic MacroValve Kupplung zum Dispensieren von Lösungsmitteln. Das Produkt wurde durch einen 0.2 μm-Filter gefiltert
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -48 °C
Namenshinweis für HPLC
Extinktion HPLC-Gradient/254 nm ≤ 0.5 mAU
Dichte 0.786 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 81 °C bis 82 °C
Menge 100 ml
Brechungsindex n20/D1.344
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72.8 mmHg (20 °C)
Beilstein 741857
Formelmasse 41.05 mol
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte CHROMASOLV™ Gradient
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.