Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™, für HPLC, Gradienten-Güteklasse, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
105.99 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21944" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21944" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
100 ml
2,5 l
2.5 L-PC
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Schmelzpunkt | -48°C |
Namenshinweis | für HPLC |
Extinktion | HPLC-Gradient/254 nm ≤0,5 mAU |
Dichte | 0,786 g/ml bei 25°C |
Siedepunkt | 81°C bis 82°C |
Menge | 1 l |
Brechungsindex | n20/D 1,344 |
Strukturformel | CH3CN |
Dampfdruck | 72,8 mmHg (20°C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.