Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™ (Gradientenklasse +), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Gleiche hohe Qualität wie CHROMASOLV HPLC
- Zusätzlich getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
- Niedriges UV-Profil durch HPLC
- LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Namenshinweis | Geeignet für die PAH-Analyse |
Extinktion | λ215 nm: ≤0,01 , λ200 nm: ≤4% , λ230 nm: ≤0,005 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0,786 g/ml bei 25°C |
Menge | 2,5 l |
Explosionsgrenze | 0.16 |
Flammpunkt | 2°C (35,6°F) |
Zündpunkt | 973°F |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, CHROMASOLV™ (Gradientenklasse +), Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur