Learn More
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15935480
Click to view available options
Menge:
7 L
Packungsgröße:
7 Liter
Artikelnummer. 15935480
Marke: Riedel-de Haën 344817L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Acetonitrile CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.9% (GC).
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
pH Not applicable
Schmelzpunkt -46°C
CAS 75-05-8
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.7857 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 82°C (1.013 hPa)
Menge 7 L
Flammpunkt 6°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Summenformel C2H3N
Strukturformel CH3CN
MDL-Nummer MFCD00001878
Dampfdruck 97 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1648
Viskosität No data available
Beilstein 741857
Synonym ACN, Methyl cyanide
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC-Name Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
Reinheit (%) ≥99.90%
Güte GC