Learn More
Acetonitril, zertifiziert, für HPLC-RMN mit niedriger Propionitril-Konzentration Artikelnummer.: 10063063
Acetonitril, zertifiziert, für HPLC-RMN mit niedriger Propionitril-Konzentration
Artikelnummer. 10063063
2.5 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10063063
Marke: Fisher Chemical A/0636/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Acetonitril, zertifiziert, für HPLC-RMN mit niedriger Propionitril-Konzentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
MDL-Nummer 1878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 81°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 97mbar at 20°C
Viskosität 0.36cp at 20°C
Formelmasse 41.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, zertifiziert, für HPLC-RMN mit niedriger Propionitril-Konzentration >