Learn More
Acetonitril, 99.9 %, für HPLC, fernes UV, Eur.Ph.-konform, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-217222 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10041831
Marke: Thermo Scientific 268260010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -46.0°C
Extinktion (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 240nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 230nm, 0.025 max. at 220nm, 0.035 max. at 210nm, 0.05 max. at 205nm, 0.1 max. at 200nm
CAS Min. % 99.85
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 0.7810g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 2°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3430 to 1.3450
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 0.0002% max.
Relative Dichte 0.781
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Wasser 0.02% max.
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) 99.9%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.