Learn More
Acetonitril, 99,9 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10257473
Acetonitril, 99,9 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10257473
2.5 L
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10257473
Marke: Thermo Scientific Acros 326810025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Acetonitril, > –99,9 %, C2H3N, CAS-Nummer 75-05-8, Methylkyanid, Methan, Cyano, Methylcyanid, MeCN, Methancarbonitril, Ethanenitril, Ethylnitril, cyanure de methyl, Cyanomethan, Acetonitril, 100 ml, max. 0,002 %, Dampfdruck:97 mbar bei 20 °C, 99,9+ %, 02, 183, 81,0 °C bis 82,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -46.0°C
CAS Min. % 99.85
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 0.7810g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 2°C
Infrarotspektrum Authentisch
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3430 to 1.3450
Prozentgehaltsbereich 99.9+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Relative Dichte 0.781
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Wasser 0.001% Max. (Coulometric)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, 99,9 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >