Learn More
Acetonitril, 99,9 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Schmelzpunkt | -46,0°C |
CAS Min. % | 99.85 |
CAS Max. % | 100.0 |
Hinweise zur Zersetzung | >500°C |
Dichte | 0,7810 g/ml |
Siedepunkt | 81,0°C bis 82,0°C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | 2°C |
Infrarotspektrum | Authentisch |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2534022 | Analysenzertifikat | 09/04/2025 | 32681/UCB,326815000,32681206143RSSLT1000,326815001,326810000,326810025,326811000,326810010 |
2400165 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 326810025,326811000,326810010 |
2401583 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 326810025,326811000,326810010 |
2498940 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 326810025,326811000,326810010 |
2418065 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 326810025,326811000,326810010 |
Sicherheit und Handhabung
- Acetonitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.