Learn More
Acetonitril, 80 %, 20 % Wasser mit 0.1 % Ameisensäure, Optima LC/MS, Fisher Chemical Artikelnummer.: 15431423
compliance-icons compliance-icons
Acetonitril, 80 %, 20 % Wasser mit 0.1 % Ameisensäure, Optima LC/MS, Fisher Chemical
Artikelnummer. 15431423
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 15431423
Marke: Fisher Chemical LS122500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • Die reduzierte Konzentration von Acetonitril verbessert die chromatographische Leistung, insbesondere bei früh eluierenden, hydrophilen Peptiden.
  • Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit.
  • Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination.
  • Ultrafiltriert, um eine geringe Partikelkontamination zu gewährleisten.
  • Empfohlenes Lösungsmittel für Thermo Scientific EASY-nLC 1200 und Ultimate RSLCnano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitile with formic acid
CAS 75-05-8, 7732-18-5, 64-18-6
Menge 500 mL
Geruch Aromatic
Physikalische Form Flüssig
Relative Dichte 0.7810
Summenformel C2H3N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC-Name Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 80% Acetonitrile, 20% Water with 0.1% Formic Acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, Formicacid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, 80 %, 20 % Wasser mit 0.1 % Ameisensäure, Optima LC/MS, Fisher Chemical >