missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Acetonitril mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10713337

Acetonitril mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10713337
4L., Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
4L.
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10713337

Marke: Fisher Chemical LS1204

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

0,1 % Ameisensäure in Acetonitril (v/v), C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, 64-18-6, Formisoton, Formylsäure, Collo-bueglatt, Formira, aminische Säure, Bilorin, acide formique, Myrmicyl, Wasserstoffcarbonsäure, Methansäure, 2,5 l

0,1 % Ameisensäure in Acetonitril (v/v), C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, 64-18-6, Ameisensäure, aminische Säure, Bilorin, Collo-bueglatt, Formira, Formisoton, Formylsäure, Wasserstoffcarbonsäure, Methansäure, Myrmicyl, 1 l

  • Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
  • Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
  • Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
  • Ameisensäure (FA) ist ein häufig vorkommendes, mobiles Phasenadditiv, das Protonen für die LC/MS-Analyse bereitstellt.
  • FA ist auch ein bewährtes Mittel zum Verbessern der Peakformen resultierender Trennungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 75-05-8

Spezifikation

Güte OPTIMA/LCMS
Menütext 0,1 %-Ameisensäure in Acetonitril (v/v)
Menge 4L.
Form Flüssig
Reagenztyp Lösungsmittelmischungen
Verpackung Glasflasche
LC-MS-Gradienteneignung Test bestanden
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Acetonitril mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt