Learn More
Acetonitril mit0.1 % Ameisensäure (v/v), zertifizierte HPLC für Gradientenanalyse
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 75-05-8 |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C2H3N |
MDL-Nummer | 3297 |
Synonym | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
InChI-Schlüssel | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(=O)O |
IUPAC-Name | Ameisensäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 41.05 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, Formicacid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril mit0.1 % Ameisensäure (v/v), zertifizierte HPLC für Gradientenanalyse >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur