Learn More
Aceton, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072771 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2,5 l
25 l
Verpackung:
Braunglasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10263750
Marke: Fisher Chemical A/0520/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
CAS 67-64-1
Dampfdruck 247mbar at 20°C
Viskosität 0.32 mPaS at 20°C
Dampfdichte 2
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer 8765
Farbe Farblos
pH 7
Schmelzpunkt -95°C
Siedepunkt 56°C
Menge 2,5 l
Formelmasse 58.08g/mol