Learn More
Aceton, Gütegrad für die Halbleiterindustrie, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363557
Aceton, Gütegrad für die Halbleiterindustrie, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363557
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11363557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 019392.M1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10, Verdampfungsrückstände 5 ppm, Säuren 0,3 μeq/g, Alkalinität 0,5 μeq/g, H2O 0,5 %, Löslichkeit in H2O P.T., Cl 0,2 ppm, PO4 0,1 ppm
Acetone, semiconductor grade is suitable for use in electronics and circuit board manufacturing. Its luminescence intensity is dependent upon the solution components and the absorption of UV light induces photolysis and production of radials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt °C to 94°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.791
Siedepunkt 56°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt -17°C (1°F)
Zündpunkt 465°C (869°F)
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.359
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Dampfdruck 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 63580
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formelmasse 58.08
Güte Halbleiter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN26L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number019392.K2,019392.K7,019392.M1
ChargennummerW25K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number019392.K2,019392.K7,019392.M1
ChargennummerY21I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number019392.K2,019392.K7,019392.M1
ChargennummerP15I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number019392.K2,019392.K7,019392.M1
ChargennummerZ06H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number019392.K2,019392.K7,019392.M1
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetone
Name des Produkts
Aceton, Gütegrad für die Halbleiterindustrie, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >