Learn More
Aceton, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
2.5 l
20 kg
25 l
155 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Poly-coated Bottle
Packungsgröße:
1 Liter
155 Kilogramm
2.50 Liter
20 Kilogramm
25 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aceton |
| Namenshinweis | Reag. Ph. EUR. Durchhang. ISO |
| Dichte | 0.791 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 20 kg |
| Explosionsgrenze | 0.132 |
| Flammpunkt | −17 °C (1.4 °F) |
| Verpackung | Edelstahlkanne |
| Strukturformel | CH3COCH3 |
| Dampfdruck | 184 mmHg (20 °C) |
| UN-Nummer | 1090 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.